1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10229-1G PC10229-250MG
APOSPC10229-1GEA 391 EUR
APOSPC10229-1G APOSPC10229-250MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbohydrazide
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbohydrazide
Formule: C₈H₇F₃N₄OS
Smeltpunt: 218…220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973722
CAS nummer: 886360-63-0