Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10232-1G PC10232-500MG
APOSPC10232-1GEA 671 EUR
APOSPC10232-1G APOSPC10232-500MG
Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₅F₃N₂O₄
Smeltpunt: 183…185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00202782
CAS nummer: 318247-30-2