1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10234-1G PC10234-5G
APOSPC10234-1GEA 131 EUR
APOSPC10234-1G APOSPC10234-5G
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Formule: C₈H₆F₃NO
Smeltpunt: 92…94 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05663790
CAS nummer: 23516-79-2