4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10238-1G PC10238-500MG
APOSPC10238-1GEA 671 EUR
APOSPC10238-1G APOSPC10238-500MG
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Formule: C₁₆H₁₂BrFO₂
Smeltpunt: 83…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091019
CAS nummer: 451485-72-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable