3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10240-1G PC10240-500MG PC10240-5G
APOSPC10240-1GEA 219 EUR
APOSPC10240-1G APOSPC10240-500MG APOSPC10240-5G
3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
Formule: C₁₂H₉F₃O₄
MW: 274.2 g/mol
Smeltpunt: 86…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001265
CAS nummer: 400878-21-9