1-((4-Fluorophenyl)sulphonyl)-4-pyridinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10241-1G PC10241-250MG PC10241-5G
APOSPC10241-1GEA 110 EUR
APOSPC10241-1G APOSPC10241-250MG APOSPC10241-5G
1-((4-Fluorophenyl)sulphonyl)-4-pyridinecarboxylic acid
1-((4-Fluorophenyl)sulphonyl)-4-pyridinecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₄FNO₄S
Smeltpunt: 174…176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02331439
CAS nummer: 326907-70-4