5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC10245-1G PC10245-10G PC10245-5G
APOSPC10245-1GEA 40.9 EUR
APOSPC10245-1G APOSPC10245-10G APOSPC10245-5G
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅F₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03012933
CAS nummer: 244126-64-5