2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10248-10G PC10248-1G PC10248-5G
APOSPC10248-10GEA 0 EUR
APOSPC10248-10G APOSPC10248-1G APOSPC10248-5G
2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₀ClFO₂
Smeltpunt: 71…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01590675
CAS nummer: 336880-01-4