3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10249-10G PC10249-1G PC10249-5G
APOSPC10249-10GEA 218 EUR
APOSPC10249-10G APOSPC10249-1G APOSPC10249-5G
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₀ClFO₂
Smeltpunt: 75…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01590673
CAS nummer: 336879-99-3