1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10250-5G PC10250-10G
APOSPC10250-5GEA 109 EUR
APOSPC10250-5G APOSPC10250-10G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formule: C₅H₅F₃N₂O
Smeltpunt: 178…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00139833
CAS nummer: 122431-37-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III