N-Allyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10251-1G PC10251-500MG PC10251-5G
APOSPC10251-1GEA 212 EUR
APOSPC10251-1G APOSPC10251-500MG APOSPC10251-5G
N-Allyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
N-Allyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formule: C₉H₈ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00664527
CAS nummer: 338761-50-5