2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10254-1G PC10254-5G
APOSPC10254-1GEA 138 EUR
APOSPC10254-1G APOSPC10254-5G
2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001269
CAS nummer: 400878-24-2