1-Methyl-2-phenethyl-3-(trifluoromethyl)-3-indolinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10255-1G PC10255-500MG
APOSPC10255-1GEA 1070 EUR
APOSPC10255-1G APOSPC10255-500MG
1-Methyl-2-phenethyl-3-(trifluoromethyl)-3-indolinol
1-Methyl-2-phenethyl-3-(trifluoromethyl)-3-indolinol
Formule: C₁₈H₁₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425785
CAS nummer: 439095-40-6