Ethyl 1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl ](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydrop
PC10258-1G PC10258-500MG
APOSPC10258-1GEA 804 EUR
APOSPC10258-1G APOSPC10258-500MG
Ethyl 1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl ](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxyl
Ethyl-1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxyl
Formule: C₁₆H₁₇ClF₃N₃O₃
Smeltpunt: 75…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01568671
CAS nummer: 338965-01-8