2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10259-1G PC10259-500MG PC10259-5G
APOSPC10259-1GEA 277 EUR
APOSPC10259-1G APOSPC10259-500MG APOSPC10259-5G
2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
Formule: C₁₀H₆ClFN₂
MW: 208.62 g/mol
Smeltpunt: 132…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00231634
CAS nummer: 338965-15-4