3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10260-1G PC10260-500MG PC10260-5G
APOSPC10260-1GEA 219 EUR
APOSPC10260-1G APOSPC10260-500MG APOSPC10260-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Formule: C₁₃H₁₂FNO₂
Smeltpunt: 129…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00215663
CAS nummer: 338965-51-8