5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10266-1G PC10266-25G PC10266-5G
APOSPC10266-1GEA 60 EUR
APOSPC10266-1G APOSPC10266-25G APOSPC10266-5G
5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 96%
5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₄FNO₃
Smeltpunt: 230 °C
Dichtheid: 1,502 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00112979
CAS nummer: 78755-94-9