(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10268-10G PC10268-5G
APOSPC10268-10GEA 255 EUR
APOSPC10268-10G APOSPC10268-5G
(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 24115-20-6