3-Fluoro-1-iodopropane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1027-25G PC1027-5G
APOSPC1027-25GEA 127 EUR
APOSPC1027-25G APOSPC1027-5G
3-Fluoro-1-iodopropane 98%
3-Fluoro-1-iodopropane
Formule: C₃H₆FI
Kookpunt: 68…69 °C/95mmHg
Vlampunt: 34 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07784197
CAS nummer: 462-40-8
UN: 1993
ADR: 3,III