2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10270-1G PC10270-500MG PC10270-5G
APOSPC10270-1GEA 277 EUR
APOSPC10270-1G APOSPC10270-500MG APOSPC10270-5G
2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinic acid
2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinic acid
Formule: C₁₀H₈F₃NO₂S
Smeltpunt: 123…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01814935
CAS nummer: 453557-66-9