1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10271-1G PC10271-500MG
APOSPC10271-1GEA 804 EUR
APOSPC10271-1G APOSPC10271-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
Formule: C₁₁H₁₄F₃NO
Smeltpunt: 63…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001278
CAS nummer: 400878-20-8