2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10272-1G PC10272-500MG
APOSPC10272-1GEA 408 EUR
APOSPC10272-1G APOSPC10272-500MG
2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
Formule: C₁₃H₇Cl₃FNO₂
Smeltpunt: 202…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001281
CAS nummer: 453557-67-0