Methyl-1-(3-fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10273-1G PC10273-500MG PC10273-5G
APOSPC10273-1GEA 219 EUR
APOSPC10273-1G APOSPC10273-500MG APOSPC10273-5G
Methyl-1-(3-fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylate
Methyl-1-(3-fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425805
CAS nummer: 383146-94-9