1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10274-1G PC10274-500MG PC10274-5G
APOSPC10274-1GEA 408 EUR
APOSPC10274-1G APOSPC10274-500MG APOSPC10274-5G
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarbohydrazide
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarbohydrazide
Formule: C₁₃H₁₈FN₃O
MW: 251.31 g/mol
Smeltpunt: 125…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001285
CAS nummer: 453557-70-5