3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC10276-1G PC10276-500MG PC10276-5G
APOSPC10276-1GEA 109 EUR
APOSPC10276-1G APOSPC10276-500MG APOSPC10276-5G
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₁₄H₁₈FNO₄
Smeltpunt: 138…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02090715
CAS nummer: 284493-72-7