3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid, 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid
PC10277-1G PC10277-500MG
APOSPC10277-1GEA 135 EUR
APOSPC10277-1G APOSPC10277-500MG
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₁₄H₁₈FNO₄
Smeltpunt: 120…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02090701
CAS nummer: 284493-59-0