1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10278-1G PC10278-25G PC10278-5G
APOSPC10278-1GEA 148 EUR
APOSPC10278-1G APOSPC10278-25G APOSPC10278-5G
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₂FN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01572463
CAS nummer: 154590-33-7