6-Methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-3-pyridinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Hydroxy-2-(1-hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)-6-methylpyridine
PC10280-1G PC10280-5G
APOSPC10280-1GEA 169 EUR
APOSPC10280-1G APOSPC10280-5G
6-Methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-3-pyridinol
6-Methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-3-pyridinol
Formule: C₈H₈F₃NO₂
Smeltpunt: 138…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425809
CAS nummer: 344776-71-2