4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10281-1G PC10281-500MG PC10281-5G
APOSPC10281-1GEA 537 EUR
APOSPC10281-1G APOSPC10281-500MG APOSPC10281-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Formule: C₁₃H₁₀ClF₂NO
Smeltpunt: 87…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425812
CAS nummer: 453557-77-2