5-Bromo-1-(3-fluorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10282-1G PC10282-500MG PC10282-5G
APOSPC10282-1GEA 408 EUR
APOSPC10282-1G APOSPC10282-500MG APOSPC10282-5G
5-Bromo-1-(3-fluorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
5-Bromo-1-(3-fluorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉BrFNO₃
Smeltpunt: 166…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663804
CAS nummer: 886360-92-5