1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene
PC10283-25G PC10283-5G
APOSPC10283-25GEA 0 EUR
APOSPC10283-25G APOSPC10283-5G
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237.99 g/mol
Kookpunt: 85 °C/0.4mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00129166
CAS nummer: 345-24-4