2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10287-1G PC10287-250MG PC10287-5G
APOSPC10287-1GEA 55.6 EUR
APOSPC10287-1G APOSPC10287-250MG APOSPC10287-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₄F₃NO₂S
Smeltpunt: 186…187 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00173295
CAS nummer: 117724-63-7