1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]-amino}-2-propanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10288-1G PC10288-500MG
APOSPC10288-1GEA 804 EUR
APOSPC10288-1G APOSPC10288-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]-amino}-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
Formule: C₁₁H₁₁F₆NO
Smeltpunt: 79…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01871716
CAS nummer: 453557-79-4