1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10289-1G PC10289-500MG
APOSPC10289-1GEA 930 EUR
APOSPC10289-1G APOSPC10289-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
Formule: C₁₃H₁₆F₄N₂O
Smeltpunt: 92…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01871727
CAS nummer: 453557-80-7