2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10292-1G PC10292-500MG PC10292-5G
APOSPC10292-1GEA 173 EUR
APOSPC10292-1G APOSPC10292-500MG APOSPC10292-5G
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
Formule: C₇H₁₀ClF₂NO₂
Kookpunt: 117 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02082432
CAS nummer: 478258-79-6