(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: trans-2-(3,5-Difluorophenoxy)cinnamic acid
PC10295-1G PC10295-500MG PC10295-5G
APOSPC10295-1GEA 537 EUR
APOSPC10295-1G APOSPC10295-500MG APOSPC10295-5G
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Formule: C₁₅H₁₀F₂O₃
Smeltpunt: 185…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663813
CAS nummer: 886361-03-1