Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10300-1G PC10300-500MG PC10300-5G
APOSPC10300-1GEA 277 EUR
APOSPC10300-1G APOSPC10300-500MG APOSPC10300-5G
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Formule: C₁₃H₄F₈O₃S
Smeltpunt: 79…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975148
CAS nummer: 886361-24-6