3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzoic acid
PC10301-1G PC10301-500MG PC10301-5G
APOSPC10301-1GEA 277 EUR
APOSPC10301-1G APOSPC10301-500MG APOSPC10301-5G
3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₅F₅O₅S
Smeltpunt: 130…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975151
CAS nummer: 886361-31-5