Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10302-1G PC10302-500MG PC10302-5G
APOSPC10302-1GEA 277 EUR
APOSPC10302-1G APOSPC10302-500MG APOSPC10302-5G
Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Formule: C₂₁H₂₃F₅O₃S
Smeltpunt: 42…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975146
CAS nummer: 886361-20-2