Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10307-25G PC10307-5G PC10307-1G
APOSPC10307-25GEA 158 EUR
APOSPC10307-25G APOSPC10307-5G APOSPC10307-1G
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₄F₅NO₅S
Smeltpunt: 109…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975120
CAS nummer: 244633-31-6