Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10308-1G PC10308-5G
APOSPC10308-1GEA 203 EUR
APOSPC10308-1G APOSPC10308-5G
Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₄ClF₅O₃S
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975123
CAS nummer: 161759-99-5