Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10309-1G PC10309-500MG PC10309-5G
APOSPC10309-1GEA 277 EUR
APOSPC10309-1G APOSPC10309-500MG APOSPC10309-5G
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-fluorobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₄F₆O₃S
Smeltpunt: 104…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975126
CAS nummer: 885950-35-6