α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
PC1030A-1KG PC1030A-250G
APOSPC1030A-1KGEA 95 EUR
APOSPC1030A-1KG APOSPC1030A-250G
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Intermediate for the synthesis of several pharmaceuticals including Bendrofluazide
Formule: C₇H₆F₃N
Kookpunt: 187 °C
Smeltpunt: 44352 °C
Dichtheid: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007797
CAS nummer: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1,II