Pentafluorophenyl-4-ethylbenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10312-1G PC10312-500MG PC10312-5G
APOSPC10312-1GEA 277 EUR
APOSPC10312-1G APOSPC10312-500MG APOSPC10312-5G
Pentafluorophenyl-4-ethylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-ethylbenzenesulphonate
Formule: C₁₄H₉F₅O₃S
Smeltpunt: 61…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975134
CAS nummer: 885950-41-4