Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10313-1G PC10313-500MG PC10313-5G
APOSPC10313-1GEA 277 EUR
APOSPC10313-1G APOSPC10313-500MG APOSPC10313-5G
Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3-nitrobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₄F₅NO₅S
Smeltpunt: 67…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975121
CAS nummer: 663175-93-7