Pentafluorophenyl-1-ethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10316-1G PC10316-5G
APOSPC10316-1GEA 176 EUR
APOSPC10316-1G APOSPC10316-5G
Pentafluorophenyl-1-ethanesulphonate
Pentafluorophenyl-1-ethanesulphonate
Formule: C₈H₅F₅O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975129
CAS nummer: 597553-60-1