Pentafluorophenyl-4-iodobenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10317-1G PC10317-5G
APOSPC10317-1GEA 64.3 EUR
APOSPC10317-1G APOSPC10317-5G
Pentafluorophenyl-4-iodobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-iodobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₄F₅IO₃S
Smeltpunt: 88…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975132
CAS nummer: 885950-39-0