Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10320-1G PC10320-500MG PC10320-5G
APOSPC10320-1GEA 277 EUR
APOSPC10320-1G APOSPC10320-500MG APOSPC10320-5G
Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3-methylbenzenesulphonate
Formule: C₁₃H₇F₅O₃S
Smeltpunt: 49…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975125
CAS nummer: 885950-34-5