Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10321-1G PC10321-500MG PC10321-5G
APOSPC10321-1GEA 277 EUR
APOSPC10321-1G APOSPC10321-500MG APOSPC10321-5G
Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Formule: C₁₃H₇F₅O₄S
Smeltpunt: 58…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975127
CAS nummer: 663175-94-8