Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10323-1G PC10323-500MG PC10323-5G
APOSPC10323-1GEA 277 EUR
APOSPC10323-1G APOSPC10323-500MG APOSPC10323-5G
Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Smeltpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975133
CAS nummer: 885950-40-3